Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Celecoxib |
CAS | 169590-42-5 |
Schmelzpunkt | 156.0°C to 157.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Summenformel | C17H14F3N3O2S |
Menge | 100 mg |
InChI-Schlüssel | RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=NN1C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F |
IUPAC-Name | 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-1-yl]Benzol-1-Sulfonamid |
Molekulargewicht (g/mol) | 381.37 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sicherheit und Handhabung
- Celecoxib
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.