Learn More
CD44 Antibody (Hermes-1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
235.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD44
Klon Hermes-1
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:1 - 1:100, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:200, Immunoprecipitation 1:10 - 1:50, CyTOF-ready, Neutralization
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF, Neutralization
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18486301
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-22530-50ug
50 ug
235.00 CHF
50 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18716813
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-22530
590.00 CHF
200 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Human, Mouse, Bovine, Goat, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD44 Antibody (Hermes-1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™