Learn More
CD44 Antibody (Hermes-1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Marke:  Novus Biologicals NBP2-22530
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18716813
  • 590.00 CHF / 200 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Human, Mouse, Bovine, Goat, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Monoclonal
CD44
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:1 - 1:100, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:200, Immunoprecipitation 1:10 - 1:50, CyTOF-ready, Neutralization
Protein G purified
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD44 Antibody (Hermes-1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.2mg; Unlabeled