Learn More
Gibco™ CD FortiCHO™-Medium
GREENER_CHOICE
CD FortiCHO™-Medium
Marke:  Gibco™ A1148301
313.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10887640
  • 340.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung:
Bei +2 bis +8 °C im Dunkeln lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 12 Monate haltbar.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Suspensions-Zellkultur
CD OptiCHO AGT-Medium
Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Flasche
Gibco™
Raumtemperatur
CHO
1 X
Flüssig
Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat
Niedrig
Keine Antibiotika
1 l
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3082157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA1148301
Chargennummer2360304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1148301
Chargennummer2360308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1148301
Chargennummer2462027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1148301
Chargennummer2458333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1148301
Sonderangebote
Sonderangebote
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gibco™ CD FortiCHO™-Medium > 1,000 ml
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.