Learn More
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J324, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025/ISO 17034-zertifizierte CCS-Viskositätsstandards dienen der Kalibrierung und Verifizierung von Analysegeräten, die in CCS-Tests (Cold Cranking Simulator) gemäß ASTM D5293 und SAE-Spezifikation J300 verwendet werden.
Marke:  Paragon Scientific CL48
Artikelnummer. 16000030
  • 104.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
Braune Glasflasche
500 mL
Yes
Flüssig
Name des Produkts
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J324, Paragon Scientific™ > Menge: 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.