Learn More
Motic™ Carl Zeiss™ Objektiv
Verbesserte Kontraste und bleifreie Fertigung gemäß RoHS-Standards mit mehrlagig beschichtetem Glas. Das Plan-Phasenobjektiv CCIs™ EC-H mit positiver Phase ist mit allen BA-Mikroskopen kompatibel
178.00 CHF - 346.00 CHF
Spezifikation
Typ | Objektiv |
---|---|
Sichtfeld | EC-H Planphase |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Serie BA Microscope |
Menge | 1 Stück |
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11792298
|
Motic™
1101001702911 |
10X |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11712308
|
Motic™
1101001702931 |
Gehäuse 40X |
346.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
- EC-H Planphase
- Positive Phase
- 10X/0.25 (WD=17.4 mm) oder 40X/0.65/S (WD=0.5 mm)
Spezifikation
Objektiv | |
EC-H Planphase | |
Serie BA Microscope | |
1 Stück |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Carl Zeiss™ Objektiv