Learn More
Motic™ Carl Zeiss™ Objektiv
Verbesserte Kontraste und bleifreie Fertigung gemäß RoHS-Standards mit mehrlagig beschichtetem Glas. Das Plan-Phasenobjektiv CCIs™ EC-H mit positiver Phase ist mit allen BA-Mikroskopen kompatibel
Marke: Motic™ 1101001702931
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
- EC-H Planphase
- Positive Phase
- 10X/0.25 (WD=17.4 mm) oder 40X/0.65/S (WD=0.5 mm)
Spezifikation
Objektiv | |
0,65 mm, WD = 0,5 mm | |
Gehäuse 40X | |
1 Stück |
EC-H Planphase | |
Serie BA Microscope | |
0,65 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Carl Zeiss™ Objektiv > Vergrößerungsleistung: 40X; Fokusabstand: 0.65 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur