Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes
For routine tissue samples, these loose-packed cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
260.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Menge 1000/Karton
Poren Schlitze (context?) /Vertiefungen
Verschlusstyp Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier
Produkttyp Geschlitzte Kassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16344136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739BE
Beige
260.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16354136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739BL
Blau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16364136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739GN
Grün
260.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16384136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739LA
Lavendel
260.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16394136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739LG
Hellgrün
260.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16304146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739LI
Lila
260.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16314146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739OR
Orange
260.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16324146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739PK
Rosa
260.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16334146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739TN
Gelbbraun
260.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16344146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739WH
Weiß
260.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16354146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851739YW
Gelb
260.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Schlitze (context?) /Vertiefungen
Geschlitzte Kassette
1000/Karton
Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes