Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes
For routine tissue samples, these loose-packed cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marke:  Epredia™ B851739PK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16324146
  • 260.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen
1000/Karton
Rosa
Ja
Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier
Geschlitzte Kassette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes > Rosa