Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes
For small tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
325.00 CHF - 328.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verpackungsart Lose verpackt (Deckel)
Menge 1000/Karton
Poren Kleine Quadrate
Verschlusstyp Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16324126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738BE
Beige
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16334126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738BL
Blau
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16344126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738GN
Grün
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16354126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738GY
Grau
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16364126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738LA
Lavendel
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16374126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738LG
Hellgrün
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16384126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738LI
Lila
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16394126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738OR
Orange
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16304136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738PK
Rosa
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16314136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738TN
Gelbbraun
328.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16324136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738WH
Weiß
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16334136
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851738YW
Gelb
325.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
1000/Karton
Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier
Kassette II mit farblich passenden Deckeln
Lose verpackt (Deckel)
Kleine Quadrate
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes