Learn More
Cytiva Cassette
Zur Verwendung mit dem Fraktionssammler F9-C und dem ÄKTA Avant-Chromatographiesystem. Cytiva Kassetten sind für Platten mit tiefen Wells oder 3 ml-Röhrchen für die großvolumige Verarbeitung von Proben in Chromatographie-Anwendungen erhältlich. 2er-Packung.
185.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie-Anwendungen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem |
Typ | Kassette |
Menge | 2/Pckg. |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12229319
|
Cytiva
28954212 |
Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem | Zur Verwendung mit 24, 48 oder 96 Deep-Well-Platte |
185.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11949155
|
Cytiva
28-9564-27 |
Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem | Zur Verwendung mit 3 ml-Röhrchen |
185.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Cytiva Kassetten sind in Packungen mit zwei (2) Stück für die großvolumige Verarbeitung von Proben in Chromatographieanwendungen mit dem Fraktionssammler F9-C und dem ÄKTA Avant-Chromatographiesystem erhältlich.- Für Deepwell-Platten (in flexiblem Fraktionssammler): Enthält 24, 48 oder 96 Deepwell-Platten
- Für 3 ml-Röhrchen: Für den Anschluss von bis zu 40 Schläuchen
Spezifikation
Chromatographie-Anwendungen | |
Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem | |
Kassette | |
2/Pckg. |