Learn More
Cytiva Cassette
Zur Verwendung mit dem Fraktionssammler F9-C und dem ÄKTA Avant-Chromatographiesystem. Cytiva Kassetten sind für Platten mit tiefen Wells oder 3 ml-Röhrchen für die großvolumige Verarbeitung von Proben in Chromatographie-Anwendungen erhältlich. 2er-Packung.
Marke:  Cytiva 28-9564-27
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11949155
  • 185.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Cytiva Kassetten sind in Packungen mit zwei (2) Stück für die großvolumige Verarbeitung von Proben in Chromatographieanwendungen mit dem Fraktionssammler F9-C und dem ÄKTA Avant-Chromatographiesystem erhältlich.
  • Für Deepwell-Platten (in flexiblem Fraktionssammler): Enthält 24, 48 oder 96 Deepwell-Platten
  • Für 3 ml-Röhrchen: Für den Anschluss von bis zu 40 Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographie-Anwendungen
Kassette
Zur Verwendung mit 3 ml-Röhrchen
Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem
2/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Cassette > Kann verwendet werden mit: 3 ml-Röhrchen