Learn More
Emma Safety Footwear CAS Sicherheitsschuhe
Die waschbaren Mikrofaser-Obermaterialien werden oberflächenbehandelt, um Schmutz, Keime und Bakterien aller Art abzuwehren. Ein besonders atmungsaktiver, bequemer Schuh für den ganzen Tag. Die Energie zurückgebenden Sohlen verhindern Ermüdung und halten den Träger frisch, aufmerksam, trittsicher und stabil, auch bei verschütteten Flüssigkeiten.
Marke:  Emma Safety Footwear MM52054042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15928671
  • 132.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • Mikrofaserkonstruktion
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Weiß
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
42
Schnüre
CAS
Mikrofaser
Stahl
Name des Produkts
Emma Safety Footwear CAS Sicherheitsschuhe > Größe: 42