Learn More
Emma Safety Footwear Billy XD Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das robuste, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem an.
Marke: Emma Safety Footwear MM73186844
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Billy XD | |
Leder | |
44 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Billy XD Sicherheitsschuhe > Größe: 44
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur