Learn More
Fisherbrand™ Objektträgermappe aus Pappe
In diesen beständigen Mappen aus Pappe lassen sich 20 oder 30 Standard-Mikroskopobjektträger aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgermappen aus Pappe sind mit eingearbeiteten Schlitzen zum Schutz der Proben und mit Daumenausschnitten für einfachen Zugriff versehen. Die Einwegmappen eignen sich optimal zur kurzfristigen Aufbewahrung oder zum Transport von Objektträgern.
Marke:  Fisherbrand™ HS9902F
3.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11703217
  • 7.36 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie bis zu 20 Standard-Mikroskopobjektträger in stabilen Mappen aus Pappe. Fisherbrand™ Objektträgertabletts aus Pappe verfügen über eingelassene Schlitze zum Schutz von Proben und Daumenausschnitte und für einfachen Zugriff auf Objektträger. Einwegtabletts eignen sich ideal für die kurzfristige Lagerung oder den Transport von Objektträgern.
  • Fasst standardmäßige Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 in.)
  • Horizontale Abteile sind zurückversetzt, um die Proben bei geschlossener Abdeckung zu schützen
  • Mit Daumenaussparung für ein einfacheres Entfernen des Objektträgers
  • Mappenabdeckung mit einem numerischen Objektträgeridentifikationsbogen
  • Einwegmappen sind in 2 Größen und verschiedenen Farben lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
20
20
208 x 341 x 9 mm
Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm)
9 mm
3 in.
75 mm
Ja
1 in.
25 x 75 mm und/oder 26 x 76 mm
Schwarz
20 Objektträger
Zur Lagerung oder zum Transport
0,354 in.
8,18 in.
20,8 mm
Pappe
13,42 in.
341 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträgermappe aus Pappe > Kammern: 20; Farbe: Schwarz