Learn More
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5
79.65 CHF - 126.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 0,5 M Pufferlösung
pH-Bereich 9,5
Typ Carbonatpufferlösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15485829
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63658.AK
250 mL
79.65 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15495829
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63658.AP
500 mL
126.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sodium bicarbonate buffer system is important for several different cellular processes. It is one of the major buffering systems used to maintain the pH of mammalian blood and is also important in the acid-base homeostasis of living things, including humans. It tends to maintain a relatively constant plasma pH and counteract any force that would alter it. It is used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem ist für verschiedene zelluläre Prozesse wichtig. Es ist eines der wichtigsten Puffersysteme zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Blut von Säugetieren und ist auch wichtig für die Säure-Base-Homöostase von Lebewesen, einschließlich Menschen. Es neigt dazu, einen relativ konstanten Plasma-pH-Wert zu halten und jeder Kraft entgegenzuwirken, die ihn verändern würde. Es wird verwendet, um den pH-Wert des Chyms zu neutralisieren, der aus dem Magen in den Dünndarm gelangt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei 4 °C in dicht verschlossenem Behälter lagern. Einatmen vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen. Längere oder wiederholte Exposition vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
0,5 M Pufferlösung
9,5
Carbonatpufferlösung
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5