Learn More
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63658.AK
74.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15485829
  • 79.65 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Sodium bicarbonate buffer system is important for several different cellular processes. It is one of the major buffering systems used to maintain the pH of mammalian blood and is also important in the acid-base homeostasis of living things, including humans. It tends to maintain a relatively constant plasma pH and counteract any force that would alter it. It is used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem ist für verschiedene zelluläre Prozesse wichtig. Es ist eines der wichtigsten Puffersysteme zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Blut von Säugetieren und ist auch wichtig für die Säure-Base-Homöostase von Lebewesen, einschließlich Menschen. Es neigt dazu, einen relativ konstanten Plasma-pH-Wert zu halten und jeder Kraft entgegenzuwirken, die ihn verändern würde. Es wird verwendet, um den pH-Wert des Chyms zu neutralisieren, der aus dem Magen in den Dünndarm gelangt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei 4 °C in dicht verschlossenem Behälter lagern. Einatmen vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen. Längere oder wiederholte Exposition vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 M Pufferlösung
9,5
250 mL
Carbonatpufferlösung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU25K512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ63658.AK,J63658.AP
ChargennummerZ14K564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberJ63658.AK,J63658.AP
ChargennummerX28K514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberJ63658.AK,J63658.AP
ChargennummerQ11K528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberJ63658.AK,J63658.AP
ChargennummerN15K564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberJ63658.AK,J63658.AP
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5 > 250 ml