Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpellklingen aus Carbonstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
Marke: Swann-Morton™ 0203
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Carbonstahl gemäß BS EN 27740
- Steril
Spezifikation
Karbonstahl | |
Nr. 11 | |
Steril | |
10/Packung |
Skalpellklinge | |
Klinge Nr.11 passt für Griffe Nr. 3, Nr. 3L, Nr. 3 graduiert, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L. | |
CE-konform gemäß 93/42/EG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl > Passend für Modell: Nr. 11
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur