Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklingen aus Edelstahl, 100er-Packung
Swann Morton™ Skalpellklingen aus Edelstahl garantieren eine präzise Handhabung;
Marke: Swann-Morton™ 0303
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
20 mm | |
BS EN 7740 |
Skalpellklinge | |
Klinge Nr.11 passt für Griffe Nr. 3, Nr. 3L, Nr. 3 graduiert, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L. | |
10/Packung |