Learn More
Swann-Morton™ Obduktionsklinge aus Carbonstahl
Verwenden Sie die Swann Morton™ Pathologie-Skalpellklingen aus Carbonstahl für die Pathologie.
16.35 CHF - 24.30 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12952555
|
Swann-Morton™
2552 |
Abgestumpftes Messer | Nr. PM40 B |
16.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11360905
|
Swann-Morton™
2551 |
Spitz | Nr. PM40 |
24.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zusätzliches Sicherheitsmerkmal einer abgerundeten Spitze („bull nose tip“), um die Möglichkeit von versehentlichen Schnitt- und Stichverletzungen zu verringern
- PM-40
- Strapazierfähige Klinge aus Karbonstahl
- Metallgriff mit Schraubanschluss.
Spezifikation
Karbonstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Obduktionsklinge aus Carbonstahl