Learn More
Swann-Morton™ Obduktionsklinge aus Carbonstahl
Verwenden Sie die Swann Morton™ Pathologie-Skalpellklingen aus Carbonstahl für die Pathologie.
Marke: Swann-Morton™ 2552
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zusätzliches Sicherheitsmerkmal einer abgerundeten Spitze (Bull Nose Tip), was zur Verhinderung von Schnitt- und Stichverletzungen beiträgt
- Abgestumpft
- PM-40
Spezifikation
Karbonstahl | |
Für Eingriffe im Rahmen von Obduktionen mit dem zusätzlichen Sicherheitsmerkmal einer abgerundeten Spitze (Bull Nose Tip), was zur Verhinderung von Schnitt- und Stichverletzungen beiträgt | |
Der Griff PM40 Edelstahl, PM40 Standard oder PM40 vernickelt |
Abgestumpftes Messer | |
Nr. PM40 B |