Learn More
Carbamylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbamylcholine chloride |
Schmelzpunkt | 200°C to 204°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl |
Merck Index | 15,1781 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether |
Formelmasse | 182.65 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0445907 | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | 108240050,108240250 |
A0450400 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 108240050,108240250 |
A0395063 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 108240050,108240250 |
A0428637 | Analysenzertifikat | 17/10/2022 | 108240050,108240250 |
A0422285 | Analysenzertifikat | 15/09/2020 | 108240050,108240250 |
Sicherheit und Handhabung
- Carbamylcholine chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/