Learn More
Erlab™ Captair Smart Glas-Arbeitsfläche mit Rückhaltetablett
Die Arbeitsfläche Erlab™ Captair Smart Trespa mit Auffangschale wurde für die Verwendung mit allen Captair Smarten Filter-Abzugshauben ohne Abluftleitung entwickelt.
683.70 CHF - 1489.30 CHF
Spezifikation
Enthält | Auffangschale |
---|---|
Beschreibung | Zusammengefügter Rahmen |
Produkttyp | Arbeitsfläche |
Material | Gehärtetes Glas |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15535154
|
Erlab™
I0160020001 |
Smart 321 Abzugshaube |
683.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15565154
|
Erlab™
I0161020001 |
Smart 391 Abzugshaube |
782.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15595154
|
Erlab™
I0162020001 |
Smart 481 Abzugshaube |
889.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15512904
|
Erlab™
I0163020001 |
Smart 392 Abzugshaube |
979.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15525164
|
Erlab™
I0164020001 |
Smart 483 Abzugshaube |
1105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15555164
|
Erlab™
I0165020001 |
Smart 633 Abzugshaube |
1345.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15575164
|
Erlab™
I0166020001 |
Smart 714 Abzugshaube |
1489.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Arbeitsplatte aus gehärtetem emailliertem Glas
- Mit Filterabzugshauben für Auffangschalen
- Zusammengefügter Rahmen
- Ergonomische Armstütze für eine bequeme Arbeitsposition
Spezifikation
Auffangschale | |
Zusammengefügter Rahmen | |
Arbeitsfläche | |
Gehärtetes Glas |