Learn More
Erlab™ Captair Smart Glas-Arbeitsfläche mit Rückhaltetablett
Die Arbeitsfläche Erlab™ Captair Smart Trespa mit Auffangschale wurde für die Verwendung mit allen Captair Smarten Filter-Abzugshauben ohne Abluftleitung entwickelt.
Marke: Erlab™ I0165020001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Arbeitsplatte aus gehärtetem emailliertem Glas
- Mit Filterabzugshauben für Auffangschalen
- Zusammengefügter Rahmen
- Ergonomische Armstütze für eine bequeme Arbeitsposition
Spezifikation
Smart 633 Abzugshaube | |
585 mm | |
1503 mm | |
Gehärtetes Glas |
Auffangschale | |
Zusammengefügter Rahmen | |
Arbeitsfläche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Captair Smart Glas-Arbeitsfläche mit Rückhaltetablett > Kann verwendet werden mit: Smarte Abzugshaube 633
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur