Learn More
Erlab™ Captair Smart Filter-Abzugshaube mobil
Erlab™ Captair Mobicap für Smarte Filter-Abzugshauben ist ein mobiler, rollender Labortisch für Captair Smarte Abzugshauben.
Marke: Erlab™ I0563000201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Captair Smart Filterabzugshauben
- Ausgestattet mit 4 Rädern und 2 Selbstverriegelungen
- Ermöglicht ein sicheres Verlegen der Abzugshaube
Spezifikation
Smart 392 Abzugshaube | |
Ohne Arbeitsfläche | |
Metall |
890 mm | |
Mobile Werkbank auf Rollen |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Erlab™ Captair Smart Filter-Abzugshaube mobil > Kann verwendet werden mit: Smarte Abzugshaube 392
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction