Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 % Artikelnummer.: 11439217
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Artikelnummer. 11439217
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11439217
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21305.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237.314 g/mol
CAPSO is used in various biological applications such as electrophoresis. Specific applications include buffers for protein separations and diagnostic reagent production. Also used as biological buffer in the following studies, to maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures, chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes, preparation of planar bilayer lipid membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CAPSO wird in verschiedenen biologischen Anwendungen wie der Elektrophorese eingesetzt. Spezifische Anwendungen sind Puffer für Proteintrennungen und die Herstellung diagnostischer Reagenzien. Wird auch als biologischer Puffer in den folgenden Studien verwendet, um den pH-Wert 9 während des Wasserlaugentests für die Analyse von kohlenstoffreichen Flugasche-Boden-Gemischen aufrechtzuerhalten, chemilumineszente in situ-Hybridisierung unter Verwendung von Sojaperoxidase-markierten Peptidnukleinsäure-(PNA)-Sonden, Herstellung von planaren Doppelschichtlipidmembranen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g+ 90 ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73463-39-5
Summenformel C9H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 237.314
MDL-Nummer MFCD00041778
InChI-Schlüssel INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733480
IUPAC-Name 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPSO
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10 g+90 ml).
Formelmasse 237.32
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB21305.22,B21305.14,B21305.36
Chargennummer10248678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberB21305.22,B21305.14,B21305.36
Chargennummer10228865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21305.22,B21305.14,B21305.36
Chargennummer10147190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21305.22,B21305.14,B21305.36
Chargennummer10169607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21305.22,B21305.14,B21305.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 % >