Learn More
Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss
Bewahren Sie die Probenintegrität mit einem automatischen Verfahren zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen.
78260.00 CHF - 139440.00 CHF
Spezifikation
Typ | Gerät zum Deckeln und Entdeckeln |
---|---|
Frequenz | 50/60 Hz |
Anzahl pro Karton | 1 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Spannung | 110/240 V |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Entdeckelungsformat | Zur Verwendung mit (Geräte) | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Entdeckelungsformat | Zur Verwendung mit (Geräte) | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10472915
|
Thermo Scientific™
4111MAT |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | 96-Kanal | Matrix Schraubverschlüsse | Ca. 10 Sekunden pro Gestell | N/A | |||
11587359
|
Thermo Scientific™
4111MAT-IS |
Automatisierfreundlicher Capper/Decapper | 96-Kanal | Matrix Schraubverschlüsse | Ca. 15 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | N/A | |||
11922221
|
Thermo Scientific™
4111NUN |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | 96-Kanal | Nunc Schraubverschlüsse | Ca. 10 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | N/A | |||
11868163
|
Thermo Scientific™
4111NUN-IS |
Automatisierfreundlicher Capper/Decapper | 96-Kanal | Nunc Schraubverschlüsse | Ca. 15 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | N/A | |||
11962221
|
Thermo Scientific™
4112NUN |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | 24-Kanal | Nunc Kryolagerungsröhrchen mit Innengewinde | Ca. 10 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | N/A | |||
11972221
|
Thermo Scientific™
4113NAL |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | 24-Kanal | Nalgene Kryolagerungsröhrchen mit Außengewinde | Ca. 10 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | N/A | |||
11982221
|
Thermo Scientific™
4114NUN |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | 48-Kanal | Nunc Schraubverschlüsse | Ca. 10 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | N/A | |||
11992221
|
Thermo Scientific™
4114NUN-IS |
Automatisierfreundlicher Capper/Decapper | 48-Kanal | Nunc Schraubverschlüsse | Ca. 15 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | N/A | |||
Beschreibung
Bewahren Sie die Probenintegrität mit dem Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss , einer automatisierten Methode zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Capit-All Geräte sind für die Verwendung auf dem Labortisch oder die integrierte Verwendung konzipiert. Sie öffnen und verschließen Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschluss im 24-, 48- und 96-Format genau und einfach. Alle Geräte verschließen Röhrchen mit optimalem Drehmoment.
Höhere Produktivität
- Steigern Sie den Durchsatz und öffnen oder verschließen Sie ein komplettes Rack mit Röhrchen in einem Schritt in rund 10 Sekunden
- Automatisches Ab- und Aufschrauben von Verschlüssen bei Röhrchen unterschiedlicher Höhe – auch im selben Rack – sowie bei Röhrchen, die nicht korrekt im Rack sitzen
- Ersetzt vollständig manuelle Methoden zum Öffnen und Verschließen
Überragender Probenschutz
- Verschließt alle Röhrchen im Rack mit dem optimalen Drehmoment, wodurch die Probenintegrität gewahrt und Probenverluste während der Lagerung verhindert werden
- Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten, dass Racks korrekt ausgerichtet sind und keine Verschlüsse schief aufgesetzt oder zu stark festgezogen werden
- Ein Tropfschutzeinsatz verhindert Kreuzkontaminationen beim Einsetzen und Entnehmen der Röhrchenracks
- Die Bauweise im Geräteinneren verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in offene Röhrchen
Anwenderfreundlich
- Dank der leicht verständlichen Anwenderoberfläche mit vier Tasten können alle Mitarbeiter im Labor das Gerät bedienen
- Einfache Integration in automatisierte Systeme
- Die Wartung ist einfach; es können bis zu einer Million Röhrchen verarbeitet werden, bevor präventive Wartungsarbeiten erforderlich sind
Spezifikation
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | |
1 | |
110/240 V |
50/60 Hz | |
1 |