Learn More
Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss
Bewahren Sie die Probenintegrität mit einem automatischen Verfahren zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 4111MAT-IS
70788.39 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie die Probenintegrität mit dem Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss , einer automatisierten Methode zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Capit-All Geräte sind für die Verwendung auf dem Labortisch oder die integrierte Verwendung konzipiert. Sie öffnen und verschließen Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschluss im 24-, 48- und 96-Format genau und einfach. Alle Geräte verschließen Röhrchen mit optimalem Drehmoment.
Höhere Produktivität
- Steigern Sie den Durchsatz und öffnen oder verschließen Sie ein komplettes Rack mit Röhrchen in einem Schritt in rund 10 Sekunden
- Automatisches Ab- und Aufschrauben von Verschlüssen bei Röhrchen unterschiedlicher Höhe – auch im selben Rack – sowie bei Röhrchen, die nicht korrekt im Rack sitzen
- Ersetzt vollständig manuelle Methoden zum Öffnen und Verschließen
Überragender Probenschutz
- Verschließt alle Röhrchen im Rack mit dem optimalen Drehmoment, wodurch die Probenintegrität gewahrt und Probenverluste während der Lagerung verhindert werden
- Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten, dass Racks korrekt ausgerichtet sind und keine Verschlüsse schief aufgesetzt oder zu stark festgezogen werden
- Ein Tropfschutzeinsatz verhindert Kreuzkontaminationen beim Einsetzen und Entnehmen der Röhrchenracks
- Die Bauweise im Geräteinneren verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in offene Röhrchen
Anwenderfreundlich
- Dank der leicht verständlichen Anwenderoberfläche mit vier Tasten können alle Mitarbeiter im Labor das Gerät bedienen
- Einfache Integration in automatisierte Systeme
- Die Wartung ist einfach; es können bis zu einer Million Röhrchen verarbeitet werden, bevor präventive Wartungsarbeiten erforderlich sind
Spezifikation
Matrix-Röhrchen mit Schraubverschluss | |
50/60 Hz | |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | |
Automatisierfreundlicher Capper/Decapper | |
110 bis 240 V, 50/60 Hz | |
58,5 kg | |
1 | |
110/240 V |
Matrix Schraubverschlüsse | |
Ca. 15 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | |
96-Kanal | |
34 x 70 x 56 cm (13,4 x 27,6 x 22 in.) | |
195 lb. | |
1 | |
Fernsteuerung über RS232; mittels Computer über mitgelieferte Treiber; manuelle Bedienung über Drucktasten |