Learn More
Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss
Bewahren Sie die Probenintegrität mit einem automatischen Verfahren zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4111NUN
42798.57 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11922221
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bewahren Sie die Probenintegrität mit dem Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss , einer automatisierten Methode zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Capit-All Geräte sind für die Verwendung auf dem Labortisch oder die integrierte Verwendung konzipiert. Sie öffnen und verschließen Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschluss im 24-, 48- und 96-Format genau und einfach. Alle Geräte verschließen Röhrchen mit optimalem Drehmoment.
Höhere Produktivität
  • Steigern Sie den Durchsatz und öffnen oder verschließen Sie ein komplettes Gestell mit Röhrchen gleichzeitig in rund 10 Sekunden
  • Automatisches Ab- und Aufschrauben von Verschlüssen bei Röhrchen unterschiedlicher Höhe - auch im selben Gestell - sowie bei Röhrchen, die nicht korrekt im Rack sitzen.
  • Ersetzt vollständig manuelle Methoden zum Verschließen und Öffnen
Unübertroffener Probenschutz
  • Verschließt alle Röhrchen im Gestell mit dem optimalen Drehmoment; wahrt dadurch die Probenintegrität und verhindert Probenverluste während der Aufbewahrung.
  • Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten die korrekte Ausrichtung im Gestell, damit keine Verschlüsse schief aufgesetzt oder zu stark festgezogen werden.
  • Ein Tropfschutzeinsatz verhindert Kreuzkontaminationen beim Einsetzen und Entnehmen der Röhrchengestells
  • Die interne Bauweise verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in offene Röhrchen.
Anwenderfreundlich
  • Dank der leicht verständlichen Benutzeroberfläche mit vier Tasten können alle im Labor tätigen Mitarbeiter das Gerät bedienen.
  • Einfache Integration in automatisierte Systeme
  • Die Wartung ist einfach; und es können bis zu eine Million Röhrchen verarbeitet werden, bevor Arbeiten im Rahmen der vorbeugenden Wartung erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunc-Röhrchen mit Schraubverschluss
50/60 Hz
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln
110 bis 240 VAC, 50/60 Hz
45 kg
1
110/240 V
Nunc Schraubverschlüsse
Ca. 10 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln)
96-Kanal
32,8 x 36,0 x 56,0 cm (14,2 x 12,9 x 22 in.)
97 lb.
1
Handbedienung über Drucktasten