Learn More
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Antibody (352110), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB36551E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R2/CB2/CNR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 | |
Monoclonal | |
DyLight 405 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, CyTOF | |
352110 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
cannabinoid receptor 2 (macrophage), CB-2, CB2cannabinoid receptor 2, CX5testis-dominant CNR2 isoform CB2, hCB2 | |
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human Cannabinoid R2/CB2/CNR2, Met1-Cys360, Accession # NP_001832 | |
0.1 mL | |
GPCR, Neuroscience, Vision | |
1269 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Antibody (352110), DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur