Learn More
cAMPS-Rp, triethylammonium salt, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001373
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
cAMPS-Rp, triethylammonium salt, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001373
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 30001373
Marke: Tocris Bioscience 1337/1
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
cAMP antagonist
Cell-permeable cAMP analog; acts as a competitive antagonist of cAMP-induced activation of PKA (IC50 = 11 - 16 μM) by interacting with cAMP binding sites on the regulatory subunits. Resistant to hydrolysis by phosphodiesterases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cAMPS-Rp, triethylammonium salt
CAS 151837-09-1
Summenformel C16H27N6O5PS
Menge 1 mg
Synonym camps-rp, triethylammonium salt, camps-sp, triethylammonium salt, s-adenosine, cyclic 3',5'-hydrogenphosphorothioate triethylammonium, r-adenosine, cyclic 3',5'-hydrogenphosphorothioate triethylammonium
InChI-Schlüssel OXIPZMKSNMRTIV-NVGWRVNNSA-N
SMILES CC[NH+](CC)CC.C1C2C(C(C(O2)N3C=NC4=C3N=CN=C4N)O)OP(=S)(O1)[O-]
IUPAC-Name (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-sulfanylidene-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol;triethylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 446.463
PubChem CID 90479783
Formelmasse 446.46
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
cAMPS-Rp, triethylammonium salt, Tocris Bioscience™ >