Learn More
cAMPS-Sp, triethylammonium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
1 mg
Beschreibung
Cell-permeable cAMP analog that activates cAMP receptor proteins such as PKA and cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor.
R-enantiomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cAMPS-Sp, triethylammonium salt |
CAS | 93602-66-5 |
Summenformel | C16H27N6O5PS |
Menge | 1 mg |
Synonym | sp-camps, sp-adenosine 3',5'-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt |
InChI-Schlüssel | OXIPZMKSNMRTIV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC[NH+](CC)CC.C1C2C(C(C(O2)N3C=NC4=C3N=CN=C4N)O)OP(=S)(O1)[O-] |
IUPAC-Name | 6-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-sulfanylidene-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol;triethylazanium |
Molekulargewicht (g/mol) | 446.463 |
PubChem CID | 57369926 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
cAMPS-Sp, triethylammonium salt, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur