Learn More
Motic™ Camera occulary 2,5X
Muss mit dem Fotoadapter verwendet werden. Motic™ 2.5X Fotookular wird an der Reflexkamera an einem BA/AE Trinokular-Mikroskop befestigt.
Marke:  Motic™ 1101000300442
Artikelnummer. 15129404
  • 127.92 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Trinokular-Mikroskopen der BA/AE-Serie
  • Vergrößerung: 2.5 X
  • Fotoadapter erforderlich
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
Kamera-Okkular
Motic AE2000, AE20/21 oder die Mikroskope der Serie BA
Gehäuse 2.5X
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Motic™ Camera occulary 2,5X > Produkttyp: Kameraokular; Zur Verwendung mit Motic AE2000, AE20/21 oder den Mikroskopen der BA-Serie