Learn More
Julabo™ Kalibrierbäder
Julabo™ Kalibrierbäder eignen sich für die Anwendung in Kalibrierlaboren und entsprechen den Anforderungen gemäß DIN ISO 9001.
10495.00 CHF - 11840.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Einstufung III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001
Display VFD, LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Anwendungen in Kalibrierlaboren, bietet höchste Temperaturstabilität
Heizleistung 2 kW
Maximale Temperatur (metrisch) 200 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11924828
Unterlagen ansehen
Julabo™
9352628
24 l FK31-SL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11997448
Unterlagen ansehen
Julabo™
9352627
14 l FK30-SL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • VFD- (Vakuum-Fluorescein.) Komfortanzeige
  • LCD-Dialog-Display, Hintergrundbeleuchtung für komfortable interaktive Bedienung
  • Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
  • ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
  • TCF (Temperature Control Features) zur Optimierung des Regelverhaltens
  • ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
  • Externer Pt100-Sensoranschluss für Messung und Regelung
  • Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Frühwarnsystem für niedrigen Flüssigkeitsstand (DBGM 203 06 059.8)
  • Einstellbare Hochtemperaturabschaltung, sichtbar über Display
  • RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation
  • Integrierter Programmierer für 6 x 60 Programmschritte
  • Höchste Temperaturstabilität bis ±0.005 °C (±0.02 °C bei +200 °C)
  • Temperaturgleichmäßigkeit besser als ±0.01 °C
  • Optionaler Pt100-Sensor für Referenztemperaturmessungen
  • Temperaturkammer mit Überlauf bei maximalem Flüssigkeitsstand
  • ACC (Active Cooling Control)
  • Verfügbare Spannungsversionen: 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
  • Abnehmbares Belüftungsgitter für bequeme Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
Einstufung III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001
Geeignet für Anwendungen in Kalibrierlaboren, bietet höchste Temperaturstabilität
200 °C
±0,005°C
45 cm
32 cm
50/60 Hz
VFD, LCD
2 kW
±0,1 °C
15 Monate
12 cm
230/115 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ Kalibrierbäder