Learn More
Julabo™ Kalibrierbäder
Julabo™ Kalibrierbäder eignen sich für die Anwendung in Kalibrierlaboren und entsprechen den Anforderungen gemäß DIN ISO 9001.
Marke: Julabo™ 9352628
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- VFD- (Vakuum-Fluorescein.) Komfortanzeige
- LCD-Dialog-Display, Hintergrundbeleuchtung für komfortable interaktive Bedienung
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- TCF (Temperature Control Features) zur Optimierung des Regelverhaltens
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- Externer Pt100-Sensoranschluss für Messung und Regelung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem für niedrigen Flüssigkeitsstand (DBGM 203 06 059.8)
- Einstellbare Hochtemperaturabschaltung, sichtbar über Display
- RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation
- Integrierter Programmierer für 6 x 60 Programmschritte
- Höchste Temperaturstabilität bis ±0.005 °C (±0.02 °C bei +200 °C)
- Temperaturgleichmäßigkeit besser als ±0.01 °C
- Optionaler Pt100-Sensor für Referenztemperaturmessungen
- Temperaturkammer mit Überlauf bei maximalem Flüssigkeitsstand
- ACC (Active Cooling Control)
- Verfügbare Spannungsversionen: 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
- Abnehmbares Belüftungsgitter für bequeme Reinigung
Spezifikation
24 l | |
5 °C bis 40 °C | |
Geeignet für Anwendungen in Kalibrierlaboren, bietet höchste Temperaturstabilität | |
Badabdeckung mit 7 Öffnungen, integrierte Badabdeckung | |
200 °C | |
±0,005°C | |
45 cm | |
32 cm | |
51 kg | |
50/60 Hz |
Einstufung III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001 | |
VFD, LCD | |
2 kW | |
FK31-SL | |
±0,1 °C | |
15 Monate | |
12 cm | |
91 cm | |
230/115 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ Kalibrierbäder > Capacity: 24L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur