Learn More
Fisherbrand™ Kalibrierte Ersatzsonden für Traceable™ Datenprotokollier-Ethernet-Thermometer
Ersatzsonden, mit denen Sie Zeit und Geld sparen können, indem Sie Sonden, die beschädigt sind oder neu kalibriert werden müssen, einfach ersetzen.
108.00 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST
Abmessungen (L x B x H) 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 in.)
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung
Länge (angloamerikanisch) Kabel 120 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16546820
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
61011-75
Flaschenfühler 6600FS Thermometer
108.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16556820
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
61010-98
Thermometer-Sonde 6601FS Thermometer
153.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sie müssen Ihr Thermometer nicht zur Neukalibrierung einsenden – ersetzen Sie einfach die neu kalibrierte Sonde
  • Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
NIST
Nein
120 in.
304,8 cm
Ja
12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 in.)
Temperaturmessung
125 in.
317,5 cm
±0,10 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalibrierte Ersatzsonden für Traceable™ Datenprotokollier-Ethernet-Thermometer