Learn More
Fisherbrand™ Kalibrierte Ersatzsonden für Traceable™ Datenprotokollier-Ethernet-Thermometer
Ersatzsonden, mit denen Sie Zeit und Geld sparen können, indem Sie Sonden, die beschädigt sind oder neu kalibriert werden müssen, einfach ersetzen.
Marke:  Fisherbrand™ 61011-75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16546820
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sie müssen Ihr Thermometer nicht zur Neukalibrierung einsenden – ersetzen Sie einfach die neu kalibrierte Sonde
  • Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
Glykol
NIST
Nein
120 in.
304,8 cm
ABS-Kunststoff
Flaschenfühler
Ja
±0,10 °C
5 ml
12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 in.)
Temperaturmessung
125 in.
317,5 cm
Glykolfüllung
Ersatz-Flaschensonde mit Kalibrierung
6600FS Thermometer
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalibrierte Ersatzsonden für Traceable™ Datenprotokollier-Ethernet-Thermometer > Typ: Glykolgefüllte Flaschensonde