Learn More
Calciumthioglycolat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 65208-41-5 | C2H10CaO5S | 186.24 g/mol
30.95 CHF - 112.56 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 65208-41-5 |
---|---|
Summenformel | C2H10CaO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 186.24 |
MDL-Nummer | MFCD00150707 |
InChI-Schlüssel | GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | calciumthioglycolatetrihydrate |
PubChem CID | 131881455 |
SMILES | O.O.O.[Ca].OC(=O)CS |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10743023
|
Thermo Scientific Acros
367031000 |
100 g | Kunststoffflasche |
30.95 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10018881
|
Thermo Scientific Acros
367035000 |
500 g | Kunststoffflasche |
112.56 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
65208-41-5 | |
186.24 | |
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N | |
131881455 |
C2H10CaO5S | |
MFCD00150707 | |
calciumthioglycolatetrihydrate | |
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS |
Spezifikation
Calcium thioglycolate trihydrate | |
270°C to 280°C | |
Echt | |
C2H10CaO5S | |
15, 1713 | |
Solubility in water: 70g/L (25°C). Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,chloroform,practical insoluble in ether,petroleum ether,,benzene | |
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS | |
186.24 | |
184.23 | |
Pulver |
65208-41-5 | |
Weiß | |
98.5% min. (Iodometry) | |
MFCD00150707 | |
calciumthioglycolatetrihydrate | |
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N | |
Calcium;2-sulfanylessigsäure;trihydrat | |
131881455 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag:Ärztlichen Rat einholen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Calcium thioglycolate trihydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.