Learn More
Calciumthioglycolat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10743023
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumthioglycolat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743023
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10743023
Marke: Thermo Scientific Acros 367031000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 65208-41-5 | C2H10CaO5S | 186.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65208-41-5
Summenformel C2H10CaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 186.24
MDL-Nummer MFCD00150707
InChI-Schlüssel GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calciumthioglycolatetrihydrate
PubChem CID 131881455
SMILES O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium thioglycolate trihydrate
Schmelzpunkt 270°C to 280°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 1713
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L (25°C). Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,chloroform,practical insoluble in ether,petroleum ether,,benzene
IUPAC-Name Calcium;2-sulfanylessigsäure;trihydrat
Formelmasse 184.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number367031000,367035000
ChargennummerA0471222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number367031000,367035000
ChargennummerA0463038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number367031000,367035000
ChargennummerA0448607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number367031000,367035000
ChargennummerA0447356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2023 Catalog Number367031000,367035000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium thioglycolate trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Calciumthioglycolat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >