Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
98.69 CHF - 451.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13477-34-4 |
---|---|
Summenformel | CaH8N2O10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 236.15 |
MDL-Nummer | MFCD00149604 |
InChI-Schlüssel | MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
PubChem CID | 16211656 |
ChEBI | CHEBI:86159 |
IUPAC-Name | Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat |
SMILES | O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10733221
|
Thermo Scientific Acros
217510010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
98.69 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10733534
|
Thermo Scientific Acros
217510050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
451.25 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13477-34-4 | |
236.15 | |
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N | |
16211656 | |
Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat |
CaH8N2O10 | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
CHEBI:86159 | |
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
132.0°C | |
45.0°C | |
Weiß | |
Kristalle | |
CaH8N2O10 | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N | |
Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat | |
16211656 | |
236.15 | |
Analytisch | |
1.8600g/mL |
Calcium nitrate tetrahydrate | |
13477-34-4 | |
4.5 to 7.0 (5% soln. at 20°C) | |
98.5% min. (Complexometry) | |
Ca(NO3)2·4H2O | |
15, 1684 | |
Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone | |
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O | |
236.15 | |
CHEBI:86159 | |
99% | |
1.86 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Calcium nitrate tetrahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.