Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10733221
1 kg, Kunststoffflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13477-34-4
Summenformel CaH8N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
MDL-Nummer MFCD00149604
InChI-Schlüssel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Siedepunkt 132.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 45.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 7.0 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel Ca(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1684
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 236.15
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.86
Dichte 1.8600g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >