Learn More
Calciumhypochlorit, tech., Granulat, 65 % freies Chlor, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.98 g/mol
22.41 CHF - 246.23 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-54-3 |
---|---|
Summenformel | CaCl2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.98 |
MDL-Nummer | MFCD00010900 |
InChI-Schlüssel | ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor |
PubChem CID | 24504 |
IUPAC-Name | Calcium;dihypochlorit |
SMILES | [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10195310
|
Thermo Scientific Acros
300341000 |
100 g | Kunststoffflasche |
22.41 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10626291
|
Thermo Scientific Acros
300340010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
74.87 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10417772
|
Thermo Scientific Acros
300340050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
246.23 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
7778-54-3 | |
142.98 | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
24504 | |
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] |
CaCl2O2 | |
MFCD00010900 | |
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor | |
Calcium;dihypochlorit |
Spezifikation
Calcium hypochlorite | |
tech. | |
Grün oder Weiß | |
Granulat oder Granalien | |
Ca(OCl)2 | |
11,107 | |
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
Calcium;dihypochlorit | |
24504 | |
≥65% (available Cl) |
100°C | |
7778-54-3 | |
∼11.6 (1% aq. soln.) | |
CaCl2O2 | |
MFCD00010900 | |
15,1676 | |
Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol | |
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] | |
142.98 | |
142.98 | |
Technisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-908-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NH3485000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Calcium hypochlorite
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.