Learn More
Calciumhypochlorit, tech., Granulat, 65 % freies Chlor, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10195310
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumhypochlorit, tech., Granulat, 65 % freies Chlor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195310
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10195310
Marke: Thermo Scientific Acros 300341000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-54-3
Summenformel CaCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.98
MDL-Nummer MFCD00010900
InChI-Schlüssel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
IUPAC-Name Calcium;dihypochlorit
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hypochlorite
Schmelzpunkt 100°C
Namenshinweis tech.
Farbe Grün oder Weiß
pH ∼11.6 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Granulat oder Granalien
Menge 100 g
Strukturformel Ca(OCl)2
Fieser 11,107
Merck Index 15,1676
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formelmasse 142.98
Reinheit (%) ≥65% (available Cl)
Güte Technisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number300341000,300340010,300340050
ChargennummerA0467355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number300341000,300340010,300340050
ChargennummerA0452936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number300340010,300341000,300340050
ChargennummerA0460425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number300340010,300341000,300340050
ChargennummerA0457260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number300340010,300341000,300340050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hypochlorite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Calciumhypochlorit, tech., Granulat, 65 % freies Chlor, Thermo Scientific Chemicals >