Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10504444
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid-Dihydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10504444
5 kg, Kunststoffkeg
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Artikelnummer. 10504444
Marke: Fisher Chemical C/1500/65
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Calciumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 147.01
MDL-Nummer 149613
InChI-Schlüssel LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdihydratdichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 175°C
Farbe Beige bis weiß
pH 4.5 to 6.5
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 147.02g/mol
Verpackung Kunststoffkeg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™ >