Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
1kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 175°C |
CAS | 10035-04-8 |
Farbe | Beige bis weiß |
pH | 4.5 to 6.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Summenformel | CaCl2·2H2O |
MDL-Nummer | 149613 |
Formelmasse | 147.02g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium chloride dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur