Learn More
Calciumbromidhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
39.35 CHF - 252.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 71626-99-8 |
---|---|
Summenformel | Br2Ca |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.89 |
MDL-Nummer | MFCD00149608 |
InChI-Schlüssel | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | Calciumdibromid |
SMILES | [Ca++].[Br-].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11343487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018820.06 |
5 g | N/A | |||||||
11353487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018820.22 |
100 g |
87.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11333487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018820.36 |
500 g |
252.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
71626-99-8 | |
199.89 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[Br-].[Br-] |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
Calciumdibromid |
Spezifikation
Calcium bromide hydrate | |
Weiß | |
95.0% | |
MFCD00149608 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
Calciumdibromid | |
199.90 (Anhydrous) | |
White powder |
71626-99-8 | |
Pulver | |
Br2Ca | |
Soluble in water. | |
[Ca++].[Br-].[Br-] | |
199.89 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P280-P305+P351+P338-P310
Gehäuse H318
missing translation for 'einecsNumber' : 232-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV9328000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen