Learn More
Calciumbromidhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353487
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumbromidhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353487
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11353487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018820.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71626-99-8
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.89
MDL-Nummer MFCD00149608
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdibromid
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 95.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 199.90 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumbromidhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >