Learn More
Cadmiumsulfat-Octahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Wird in Standard Weston-Zellen als Elektrolyt in der Galvanisierung, in Phosphoren, bei der Herstellung von Cadmium-Standardelementen und als Katalysator bei Marshtests für AS verwendet
22.60 CHF - 283.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
MDL-Nummer MFCD00151655
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381709
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012340.14
25 g
22.60 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11371709
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012340.30
250 g
96.20 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11361709
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012340.A1
1 kg
283.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7790-84-3
MFCD00151655
Spezifikation
Cadmium sulfate octahydrate
7790-84-3
Kristallin
3CdSO4·8H2O
Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
ACS
White crystalline
>40°C to H2O
Weiß
98.0 to 102.0%
MFCD00151655
769.50 (208.46 Anhydrous)
1.565
3.08 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cadmiumsulfat-Octahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals