Learn More
Cadmiumsulfat-Octahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371709
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumsulfat-Octahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371709
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11371709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012340.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird in Standard Weston-Zellen als Elektrolyt in der Galvanisierung, in Phosphoren, bei der Herstellung von Cadmium-Standardelementen und als Katalysator bei Marshtests für AS verwendet
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
MDL-Nummer MFCD00151655
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate octahydrate
Schmelzpunkt >40°C (in -H2O)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Summenformel 3CdSO4·8H2O
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1627
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water; Partially soluble in methanol and ethyl acetate; Insoluble in ethanol.
Formelmasse 769.50 (208.46 Anhydrous)
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.565
Dichte 3.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ13K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number012340.A1,012340.14,012340.30
ChargennummerR04I071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number012340.A1,012340.14,012340.30
ChargennummerS11G037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012340.A1,012340.14,012340.30
ChargennummerM31I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012340.A1,012340.14,012340.30
ChargennummerJ31L06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012340.A1,012340.14,012340.30
Name des Produkts
Cadmiumsulfat-Octahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >