Learn More
Cadmiumstab, 8 mm (0.3 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314788
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumstab, 8 mm (0.3 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314788
5 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
100 mm
5 x 100 mm
Artikelnummer. 11314788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043116.HR
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compoundsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium rod
Namenshinweis 8mm (0.3 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 x 100 mm
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Gewicht ≈0.43g/mm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN14K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number043116.DM,043116.HR
ChargennummerS01I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog Number043116.DM,043116.HR
ChargennummerX22H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043116.DM,043116.HR
ChargennummerE19N51 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043116.DM,043116.HR
ChargennummerC30L50 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043116.DM,043116.HR
Name des Produkts
Cadmiumstab, 8 mm (0.3 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >